Vai a
AB3203
Anticorpo anti-tubulina, δ 2
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-α-tubulina, Anticorpo per tubulina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
50 μg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 460.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC (p), WB
Citations:
21
CHF 460.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
sea urchin, echinoderm, plant
should not react with
Saccharomyces cerevisiae
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBD1(51174)
General description
La tubulina, la subunità dimerica dei microtubuli, va incontro a modificazioni post-traduzionali tra cui il ciclo di detirosinazione (rimozione di un residuo tirosinico) e tirosinazione (aggiunta di un residuo tirosinico) all′estremità COOH-terminale della subunità alfa. Questa sequenza, coinvolgendo due enzimi, la tubulina tirosina ligasi (TTL) e la tubulina carbossipeptidasi, genera due forme principali: la tubulina tirosinata e la tubulina detirosinata (Glu-tubulina). La rimozione del residuo Glu COOH-terminale dalla catena alfa della Glu-tubulina genera la forma delta 2 della tubulina.
Immunogen
Peptide corrispondente alla porzione C-terminale della tubulina delta 2.
Application
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Questo anticorpo anti-tubulina δ 2 è stato convalidato per l′uso nei saggi di IH(P), WB, IC, IH per la rivelazione della tubulina.
Sotto categoria di ricerca
Citoscheletro
Western blotting: 1:1.000
Immunoistochimica e microscopia elettronica su tessuti congelati o fissati e inclusi in paraffina (Mialhe et al. 2001): 1:500
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
Biochem/physiol Actions
L′anticorpo riconosce specificamente la forma delta 2 della catena alfa della tubulina (Paturle-Lafanechere et al. 1991).
REATTIVITÀ DI SPECIE:
mammiferi, ricci di mare, piante, ma non con i lieviti (Lafanechere et al. 1994).
Physical form
Immunoglobuline purificata per affinità. Liquido in PBS.
Preparation Note
Conservare a 2-8°C in aliquote non diluite per un massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento.
Other Notes
Concentrazione: la concentrazione specifica di ogni lotto è riportata sul Certificato d′Analisi corrispondente.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
ABT171ABT170ABT241
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
-
species reactivity
sea urchin, echinoderm, plant
species reactivity
monkey, mouse
species reactivity
mouse, porcine
species reactivity
human
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Robert O'Hagan et al.
Current biology : CB, 21(20), 1685-1694 (2011-10-11)
Posttranslational modifications (PTMs) such as acetylation, detyrosination, and polyglutamylation have long been considered markers of stable microtubules and have recently been proposed to guide molecular motors to specific subcellular destinations. Microtubules can be deglutamylated by the cytosolic carboxypeptidase CCP1. Loss
Kinesin-13 and tubulin posttranslational modifications regulate microtubule growth in axon regeneration.
Ghosh-Roy, A; Goncharov, A; Jin, Y; Chisholm, AD
Developmental Cell null
Hung-Chi Liu et al.
Plant physiology, 191(1), 177-198 (2022-10-23)
Phosphoglucose isomerase (PGI) catalyzes the interconversion of fructose-6-phosphate and glucose-6-phosphate, which impacts cell carbon metabolic flow. Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) contains two nuclear PGI genes respectively encoding plastidial PGI1 and cytosolic PGI (cPGI). The loss of PGI1 impairs the conversion of
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
AB320304053252405440