Vai a
8.53063
Boc-Arg(Mtr)-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-Arg(Mtr)-OH, N-α-t.-Boc-N G-(4-Methoxy-2,3,6 trimethylbenzenesulfonyl)-L-arginine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 233.00
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 925.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H34N4O7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
486.58
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
CHF 233.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N\C(=[N+H]\CCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)[O-])\N)c1c(c(c(cc1C)OC)C)C
InChI
1S/C21H34N4O7S/c1-12-11-16(31-7)13(2)14(3)17(12)33(29,30)25-19(22)23-10-8-9-15(18(26)27)24-20(28)32-21(4,5)6/h11,15H,8-10H2,1-7H3,(H,24,28)(H,26,27)(H3,22,23,25)/t15-/m0/s1
InChI key
CXZHJRGYWGPJSD-HNNXBMFYSA-N
General description
Building block of the introduction of N-terminal arginine amino-acid residues by Boc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Literature references
[1] E. Atherton, et al. (1983) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1060.
[2] E. Atherton, et al. (1985) J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 2065.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +2.0 - +4.0 °
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-0113
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.530378.530138.53036
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazardExclamation mark
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
853063002504027269098537
853063000504027269098520