Documenti fondamentali
8.53013
Sigma-Aldrich
Boc-Arg(Tos)-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-Arg(Tos)-OH, N-α-t.-Boc-N G-tosyl-L-arginine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H28N4O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
428.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
237-549-2
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(N\C(=N/[H])\NCCCC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C18H28N4O6S/c1-12-7-9-13(10-8-12)29(26,27)22-16(19)20-11-5-6-14(15(23)24)21-17(25)28-18(2,3)4/h7-10,14H,5-6,11H2,1-4H3,(H,21,25)(H,23,24)(H3,19,20,22)
WBIIPXYJAMICNU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Standard building block for introduction of arginine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Linkage
Replaces: 04-12-0036
Risultati analitici
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in pyridine): -12.5 - -9.5 °
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.