Vai a
8.20447
2,3-Dichlorophenol
for synthesis
Sinonimo/i:
2,3-Dichlorophenol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 70.10
CHF 52.57
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
2,3-(Cl)2C6H3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.00
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
209-399-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
powder
CHF 52.57
Prezzo di listinoCHF 70.10Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
bp
206 °C/1013 hPa
mp
57-60 °C
transition temp
flash point 115 °C
density
1.40 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c(cccc1O)Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H
InChI key
UMPSXRYVXUPCOS-UHFFFAOYSA-N
Application
2,3-Dichlorophenol for synthesis. CAS 576-24-9, chemical formula 2,3-(Cl)₂C₆H₃OH.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.037741.03028PHR2595
2,4-dichlorophenol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2595
2,4-dichlorophenol
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
mp
57-60 °C
mp
40-43 °C
mp
-
mp
42-43 °C (lit.)
form
powder
form
crystals
form
-
form
solid
bp
206 °C/1013 hPa
bp
209-211 °C/1013 hPa
bp
-
bp
209-210 °C (lit.)
density
1.40 g/cm3 at 25 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
239.0 °F - closed cup
flash_point_c
115 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
820447002504022536459295