Documenti fondamentali
8.03774
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenol
for synthesis
Sinonimo/i:
2,4-Dichlorophenol, 2,4-DCP
Scegli un formato
100 G
CHF 33.70
500 G
CHF 61.40
CHF 33.70
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 33.70
500 G
CHF 61.40
About This Item
Formula condensata:
2,4-(Cl)2C6H3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
204-429-6
NACRES:
NA.22
CHF 33.70
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 50 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
crystals
Potenza
780 mg/kg LD50, skin (Rat)
P. ebollizione
209-211 °C/1013 hPa
Punto di fusione
40-43 °C
Temp. transizione
flash point 114 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Clc1c(ccc(c1)Cl)O
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
HFZWRUODUSTPEG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 41 °C
Melting range (upper value): ≤ 44 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
231.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110.6 °C - closed cup