Vai a
8.20366
trans-1,2-Cyclohexanediol
for synthesis
Sinonimo/i:
trans-1,2-Cyclohexanediol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 86.80
CHF 65.10
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H10-1,2-(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.16
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
215-956-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
CHF 65.10
Prezzo di listinoCHF 86.80Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
4 hPa ( 110 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
autoignition temp.
360 °C
bp
231-233 °C
mp
100-103 °C (External MSDS)
transition temp
flash point 134 °C (External MSDS)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](CCCC1)O
InChI
1S/C6H12O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-8H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
InChI key
PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 100 °C
Melting range (upper value): ≤ 104 °C
Identity (IR): passes test
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1417128.41088560286
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
assay
≥97.0% (acidimetric)
assay
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
bp
231-233 °C
bp
-
bp
-
bp
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
mp
100-103 °C (External MSDS)
mp
101-104 °C (lit.)
mp
220-221 °C
mp
160 °C (lit.)
autoignition temp.
360 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
820366002504022536457420