Documenti
560286
Sigma-Aldrich
PSS-(2-(trans-3,4-Cyclohexanediol)ethyl)-Heptaisobutyl substituted
Sinonimo/i:
1-(2-trans-Cyclohexanediol)ethyl-3,5,7,9,11,13,15-isobutylpentacyclo[9.5.1.13,9 .15,15.17,13]octasiloxane, trans-Cyclohexanediolisobutyl-POSS®, POSS®-trans-cyclohexanediol-isobutyl substituted
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H78O14Si8
Numero CAS:
Peso molecolare:
959.68
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Punto di fusione
160 °C (lit.)
Solubilità
THF: soluble
acetone: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
hexane: soluble
Stringa SMILE
CC(C)C[Si]12O[Si]4(CCC3CCC(O)C(O)C3)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]6(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O4)O[Si](CC(C)C)(O5)O6
InChI
1S/C36H78O14Si8/c1-27(2)20-52-39-51(18-17-34-15-16-35(37)36(38)19-34)40-53(21-28(3)4)44-55(42-52,23-30(7)8)48-58(26-33(13)14)49-56(43-52,24-31(9)10)45-54(41-51,22-29(5)6)47-57(46-53,50-58)25-32(11)12/h27-38H,15-26H2,1-14H3
SPLVLZDHFGEUJL-UHFFFAOYSA-N
Note legali
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3