Vai a
8.20109
Anthracene
for synthesis
Sinonimo/i:
Anthracene, Paranaphthalene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 46.10
250 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 96.10
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
204-371-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.5% (GC)
Form:
solid
CHF 46.10
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
0.000008 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥98.5% (GC)
form
solid
autoignition temp.
540 °C
potency
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.6 % (v/v)
bp
340 °C/1013 hPa
mp
213-217 °C
transition temp
flash point 121 °C
solubility
<0.0001 g/L
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
bulk density
330 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
c21c(cc3c(c2)cccc3)cccc1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
InChI key
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 213 °C
Melting range (upper value): ≤ 217 °C
Identity (IR): passes test
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
10580A89200141062
Anthracene for synthesis
Sigma-Aldrich
8.20109
Anthracene
Anthracene suitable for scintillation, &#8805;99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
10580
Anthracene
Anthracene reagent grade, 97%
Sigma-Aldrich
A89200
Anthracene
Anthracene ReagentPlus&#174;, 99%
Sigma-Aldrich
141062
Anthracene
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
97%
assay
99%
solubility
<0.0001 g/L
solubility
alcohols: soluble, benzene: soluble, chloroform: soluble, hydronaphthalenes: soluble, supercritical carbon dioxide: soluble
solubility
alcohols: soluble, benzene: soluble, chloroform: soluble, hydronaphthalenes: soluble, supercritical carbon dioxide: soluble
solubility
toluene: soluble 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow, alcohols: soluble, benzene: soluble, chloroform: soluble, hydronaphthalenes: soluble, supercritical carbon dioxide: soluble
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
340 °C/1013 hPa
bp
340 °C (lit.)
bp
340 °C (lit.)
bp
340 °C (lit.)
mp
213-217 °C
mp
210-215 °C (lit.), 214-216 °C
mp
210-215 °C (lit.)
mp
210-215 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
249.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
121 °C - Pensky-Martens closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
820109010004022536452197
820109025004022536452203