Vai a
10580
Anthracene
suitable for scintillation, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
Anthraxcene, Paranaphthalene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 135.00
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 451.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39011608
EC Number:
204-371-1
MDL number:
Colour Index Number:
10790
Beilstein/REAXYS Number:
1905429
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
powder or crystals
CHF 135.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor density
6.15 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
1 mmHg ( 145 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
powder or crystals
autoignition temp.
1004 °F
sublimation residue
≤0.1%
bp
340 °C (lit.)
mp
210-215 °C (lit.), 214-216 °C
solubility
alcohols: soluble, benzene: soluble, chloroform: soluble, hydronaphthalenes: soluble, supercritical carbon dioxide: soluble
fluorescence
λex 251 nm; λem 401 nm in acetonitrile
suitability
suitable for scintillation
SMILES string
c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
InChI key
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Application
Anthracene has been shown to be soluble in a variety of binary and ternary mixtures of cyclohexanone, ethyl acetate, and methanol .
Preparation Note
λmax. 357 nm, log ε 3.92
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A8920014106207671
Anthracene suitable for scintillation, ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
10580
Anthracene
Anthracene reagent grade, 97%
Sigma-Aldrich
A89200
Anthracene
Anthracene ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
141062
Anthracene
Anthracene certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
07671
Anthracene
assay
≥99.0% (GC)
assay
97%
assay
99%
assay
-
solubility
alcohols: soluble, chloroform: soluble, supercritical carbon dioxide: soluble, benzene: soluble, hydronaphthalenes: soluble
solubility
alcohols: soluble, benzene: soluble, chloroform: soluble, hydronaphthalenes: soluble, supercritical carbon dioxide: soluble
solubility
toluene: soluble 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow, alcohols: soluble, benzene: soluble, chloroform: soluble, hydronaphthalenes: soluble, supercritical carbon dioxide: soluble
solubility
alcohols: soluble, benzene: soluble, chloroform: soluble, hydronaphthalenes: soluble, supercritical carbon dioxide: soluble
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
mp
210-215 °C (lit.), 214-216 °C
mp
210-215 °C (lit.)
mp
210-215 °C (lit.)
mp
210-215 °C (lit.)
form
powder or crystals
form
flakes, powder or solid
form
powder or flakes
form
powder or crystals
bp
340 °C (lit.)
bp
340 °C (lit.)
bp
340 °C (lit.)
bp
340 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
249.8 °F - closed cup
flash_point_c
121.0 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
pictograms
Environment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - PBT
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kayleigh Slater et al.
Cancers, 12(10) (2020-10-18)
Metastatic uveal melanoma (UM) is a rare, but often lethal, form of ocular cancer arising from melanocytes within the uveal tract. UM has a high propensity to spread hematogenously to the liver, with up to 50% of patients developing liver
Payam Payamyar et al.
Chimia, 67(4), 283-285 (2013-08-24)
We describe the challenges involved with extending the limited lateral size of two-dimensional polymers (2DPs). An amphiphilic monomer with three-fold symmetry is chosen to form an ideally tessellated monolayer at the air/water interface. Anthracene [4+4] photo-dimerization is chosen as the
Hyunjung Lee et al.
Inorganic chemistry, 51(20), 10904-10915 (2012-09-26)
The tendency of a Hg(II) ion to strongly quench fluorescence of potential fluorescent sensors is explored. Fluorescence measurements show the expected order of the chelation-enhanced fluorescence (CHEF) effect of Zn(II) > Cd(II) > Hg(II) ~ Cu(II), which is interpreted as
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
10580-25G04061838673190
10580-100G04061838673183