Vai a
8.08076
Thioacetic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Thioacetic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.12
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
208-063-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Grade:
synthesis grade
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
200-350 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.8 (20 °C, 100 g/L in H2O, Hydrolysis)
mp
-17 °C
transition temp
flash point 18 °C
solubility
27 g/L (slow decomposition)
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
SC(=O)C
InChI
1S/C2H4OS/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.067 - 1.070
Identity (IR): passes test
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
08561T30805706930
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
96%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
solubility
27 g/L (slow decomposition)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thioacetic acid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
64.4 °F
flash_point_c
18 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
808076010004022536397436
808076025004022536397443