Vai a
8.04512
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, 2-Methyl-2-pentanol-4-one, Diacetone alcohol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 28.50
1 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 43.20
2.5 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 85.00
25 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 425.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2C(OH)CH2COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.16
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
204-626-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
CHF 28.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
1.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
640 °C
potency
2520 mg/kg LD50, oral (Rat), 13630 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-6.9 % (v/v)
bp
168 °C/1013 hPa
mp
-47 °C
transition temp
flash point 58 °C
density
0.937-0.941 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(CC(=O)C)(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
InChI key
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.937 - 0.941
Identity (IR): passes test
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
9189118.145368.05804
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥95.0%
assay
≥99% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
-47 °C
mp
-
mp
-78 °C
mp
-60 °C
density
0.937-0.941 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
bp
168 °C/1013 hPa
bp
-
bp
101 °C/1013 hPa
bp
130-133 °C/1013 hPa
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
136.4 °F - closed cup
flash_point_c
58 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
804512100004022536385044
804512602504022536622002
804512010004022536385037
804512250004022536385051