Documenti fondamentali
8.14536
Sigma-Aldrich
Methyl propyl ketone
for synthesis
Sinonimo/i:
Methyl propyl ketone, 2-Pentanone
Scegli un formato
1 L
CHF 48.80
2.5 L
CHF 94.40
CHF 48.80
Spedizione prevista il03 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
CHF 48.80
2.5 L
CHF 94.40
About This Item
Formula condensata:
CH3C(O)CH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
203-528-1
NACRES:
NA.22
Saggio:
≥99% (GC)
P. ebollizione:
101 °C/1013 hPa
CHF 48.80
Spedizione prevista il03 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
449 °C
Potenza
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
6480 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.56-8.70 % (v/v)
P. ebollizione
101 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-78 °C
Temp. transizione
flash point 8 °C
Densità
0.81 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=C(CCC)C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Isobuthyl methyl ketone (GC, area%): ≤ 10.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.805 - 0.807
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
46.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
8 °C