Vai a
8.01366
Acetaldehyde diethyl acetal
for synthesis
Sinonimo/i:
Acetaldehyde diethyl acetal, Acetal, 1,1-Diethoxyethane, Diethyl acetal
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
2 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 19.50
5 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 25.00
250 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 63.20
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CH(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.17
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
203-310-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Form:
liquid
CHF 19.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
20.3 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
230 °C
potency
4570 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6-10.4 % (v/v)
bp
102 °C/1013 hPa
mp
-100 °C
transition temp
flash point -21 °C
solubility
46 g/L
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(C(OCC)C)CC
InChI
1S/C6H14O2/c1-4-7-6(3)8-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
DHKHKXVYLBGOIT-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Exploration of New Biomass-Derived Solvents: Highlights the application of acetaldehyde diethyl acetal in carboxylation reactions, demonstrating its potential as a sustainable solvent in synthetic organic chemistry, thereby contributing to green chemistry advancements (Gevorgyan et al., 2020).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.826 - 0.830
Identity (IR): passes test
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.200028.145498.06017
assay
≥98% (GC)
assay
≥96.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥93.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
46 g/L
solubility
-
solubility
91 g/L
solubility
-
mp
-100 °C
mp
-113 °C
mp
-66 °C
mp
-105 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
68.0 °F - closed cup
flash_point_c
< 20 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
801366000504022536366401
801366000204027269276638
801366025004022536366418
801366900904022536862514
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the assay of this product?
    1 answer
    1. As mentioned in the PROPERTIES section, this product has a minimum purity specification of 98% determined by GC.
      Helpful?
  2. What is the assay of this product?
    1 answer
    1. As mentioned in the PROPERTIES section, this product has a minimum purity specification of 98% determined by GC.