Documenti fondamentali
8.14549
Sigma-Aldrich
Formaldehyde diethyl acetal
for synthesis
Sinonimo/i:
Formaldehyde diethyl acetal, Diethoxymethane
Scegli un formato
250 ML
CHF 31.60
1 L
CHF 62.40
CHF 31.60
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
CHF 31.60
1 L
CHF 62.40
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
Numero indice EU:
207-330-6
NACRES:
NA.22
CHF 31.60
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
70 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
174 °C
Potenza
3536 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16600 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
1.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
P. ebollizione
88 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-66 °C
Temp. transizione
flash point -6 °C
Solubilità
91 g/L
Densità
0.83 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(COCC)CC
InChI
1S/C5H12O2/c1-3-6-5-7-4-2/h3-5H2,1-2H3
KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.829 - 0.832
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
23.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-5 °C - closed cup