Vai a
71289-M
5X AntigenPlus Buffer (pH 6)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 73.30
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41106500
CHF 73.30
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
storage temp.
2-8°C
General description
Pretreatment of fixed tissues with an antigen retrieval buffer can dramatically improve antibody staining. For tissues and antibodies for which antigen retrieval is necessary, Novagen is pleased to introduce the AntigenPlus Buffer Set designed for antigen retrieval applications in fixed, paraffin embedded tissues. The Buffer Set consists of three different 5X AntigenPlus Buffers (pH 6, pH 7.4 and pH 10) that can be tested with the tissues of interest.
Each buffer is also available individually in 100 ml size:
5X AntigenPlus Buffer (pH 6)
5X AntigenPlus Buffer (pH 7.4)
5X AntigenPlus Buffer (pH 10)
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
71290-M20-14821545
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Chemicon®, IHC Select
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
71289-304055977253979