Documenti fondamentali
21545
Millipore
Tampone citrato IHC Select, pH 6.0, 10x
Sinonimo/i:
Antigen/ Epitope Retrieval Reagent
About This Item
Codice UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
IHC Select
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Da utilizzare come reagente di pretrattamento nelle procedure di colorazione immunoistochimica dopo la diluizione. Utilizzare il tampone citrato 1X preparato per lo smascheramento degli epitopi su sezioni di tessuto fissate in formalina e incluse in paraffina montate sui vetrini. Questa procedura viene eseguita dopo la deparaffinazione e prima dell′ IHC1,2.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Tutte
Prediluito per l'uso in immunoistochimica. Per esempio:
Reagente bloccante
anticorpo primario o controllo negativo
anticorpo secondario biotinilato
streptavidina enzima-coniugata
cromogeno
colorante di contrasto
Per risultati ottimali, utilizzare questo reagente insieme agli altri reagenti per rilevamento in IHC Select Un elenco completo dei reagenti è disponibile su www.chemicon.com.
Stato fisico
Tampone citrato liquido contenente ProClin 300 0,1% come conservante.
Stoccaggio e stabilità
Il reagente è stabile fino alla data di scadenza stampata sull′etichetta del kit se conservato a 2-8°C, Non congelare e non esporre a temperature elevate.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Xileni histological grade
Sigma-Aldrich
534056
Xileni
Acido citrico ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
C1909
Acido citrico