565771
γ-Secretase Inhibitor X
≥90% (HPLC), liquid, γ-secretase inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
InSolution γ-Secretase Inhibitor X, L-685,458, {1S-Benzyl-4R-[1-(1S-carbamoyl-2-phenethylcarbamoyl)-1S-3-methylbutylcarbamoyl]-2R-hydroxy-5-phenylpentyl}carbamic Acid tert-butyl Ester
About This Item
Prodotti consigliati
product name
γ-Secretase Inhibitor X, InSolution, ≥90%, 1 mM
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Aβtotal
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Doerfler, P., et al. 2001. Proc. Natl. Acad. Sci. USA98, 9312.
Li, Y.M., et al. 2000. Proc. Natl. Acad. Sci. USA97, 6138.
Shearman, M.S., et al. 2000. Biochemistry39, 8698.
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)