565789
γ-Secretase Inhibitor XX
≥95% (HPLC), solid, γ-secretase inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
γ-Secretase Inhibitor XX, (S,S)-2-[2-(3,5-Difluorophenyl)acetylamino]-N-(5-methyl-6-oxo-6,7-dihydro-5H-dibenzo[b,d]azepin-7-yl)propionamide, DBZ, Dibenzazepine
About This Item
Prodotti consigliati
product name
γ-Secretase Inhibitor XX, This γ-secretase inhibitor, CAS 209984-56-5, is a cell-permeable dibenzazepine compound that lowers both brain and plasma Aβ40 levels by ~72% in Tg2576 mutant APP transgenic mouse model.
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C26H23F2N3O3/c1-15(29-23(32)13-16-11-17(27)14-18(28)12-16)25(33)30-24-21-9-4-3-7-19(21)20-8-5-6-10-22(20)31(2)26(24)34/h3-12,14-15,24H,13H2,1-2H3,(H,29,32)(H,30,33)/t15-,24-/m0/s1
QSHGISMANBKLQL-OWJWWREXSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
Altre note
van Es, J.H., et al. 2005. Nature435, 959.
Milano, J., et al. 2004. Toxicol. Sci.82, 341.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3