Vai a
35044BC
VIP® Gold Listeria Positive Control
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NA.52
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
shelf life
22 mo.
Quality Segment
technique(s)
lateral flow assay: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
compatibility
for use with BioControl VIP® Gold
storage temp.
2-8°C
General description
VIP® Gold Listeria Positive Control, 5mL
Application
Lateral Flow
Other Notes
One bottle, 5.0ml
Legal Information
VIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
32043BC34762BC60037BC
compatibility
for use with BioControl VIP® Gold
compatibility
for use with BioControl VIP® Gold
compatibility
for use with BioControl GDS
compatibility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
technique(s)
lateral flow assay: suitable
technique(s)
lateral flow assay: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
lateral flow assay: suitable, microbe id | immunological: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
shelf life
22 mo.
shelf life
24 mo.
shelf life
12 mo.
shelf life
6‑12 mo.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c