Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 46.40 |
Informazioni su questo articolo
CHF 46.40
shelf life
24 mo.
Quality Segment
technique(s)
lateral flow assay: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with BioControl VIP® Gold
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Salmonellla spp., Salmonella Heidelberg, Salmonella Enteritidis, and Salmonella typhimurium in raw poultry and environmental samples | description - | description - |
| compatibility for use with BioControl VIP® Gold | compatibility for use with GDS Rotor-Gene | compatibility for use with BioControl VIP® Gold | compatibility for use with BioControl (VIP® Gold) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| technique(s) lateral flow assay: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) lateral flow assay: suitable | technique(s) lateral flow assay: suitable |
| shelf life 24 mo. | shelf life 6‑12 mo. | shelf life 22 mo. | shelf life 24 mo. |
| application(s) environmental | application(s) food and beverages | application(s) environmental | application(s) environmental |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?