Vai a
20-265
Ditiotreitolo, 1M
Sinonimo/i:
2,3-butandiolo, 1,4-dimercapto-, Reattivo di Cleland, Sputolysin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
shipped in
dry ice
Application
Il ditiotreitolo 1M può essere utilizzato come agente riducente nel tampone di caricamento per l′elettroforesi su gel di poliacrilammide in presenza di sodio dodecil solfato (SDS-PAGE)[1] Viene inoltre usato come reagente nel processo di sterilizzazione della saliva.
Biochem/physiol Actions
Il ditiotreitolo (DTT), noto anche come reagente di Cleland, è un agente riducente contenente due gruppi funzionali tiolici.[2] Serve come reggente protettivo per i gruppi tiolici negli studi di chimica delle proteine.[3] Viene utilizzato nella sintesi di peptidi chimici[4] per ridurre i legami disolfuro in vari substrati come glutatione, proteine​e altre macromolecole.[3] E′ inoltre usato come agente mucolitico durante il processamento dell'espettorato.[4]
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D9760DTT-ROD5545
DTT crystalline powder, =97% (Ellman′s reagent), Mr 154.3
Roche
DTT-RO
DTT
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
form
solution
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials