Vai a
D9760
L-(−)-Dithiothreitol
≥95% (titration)
Sinonimo/i:
(−)-Cleland’s Reagent, (2R,3R)-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, L-DTT, Cleland reagent chiral
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 166.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 296.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H10O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-263-0
Beilstein/REAXYS Number:
2036371
MDL number:
CHF 166.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (titration)
form
powder
color
white
mp
49 - 51 °C ((120 - 124 °F))
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H](CS)[C@@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Application
L-DTT [(2R,3R)-1,4-dimercapto-2,3-butanediol; L-dithiothreitol], a chiral bidentate dithiol with two stereogenic centers, may be used in chiroptical response research. L-DDT is proposed as a stereoselective reducing agent for disulfide bridges in complex molecules.[1][2]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
43819D9163D5545
assay
≥95% (titration)
assay
≥99.0% (RT)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (titration)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless, H2O: freely soluble, acetone: freely soluble, chloroform: freely soluble, diethyl ether: freely soluble, ethanol: freely soluble, ethyl acetate: freely soluble
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white
color
-
color
-
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)