Vai a
137129
D-(+)-Galattosio
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF
Sinonimo/i:
Galattosio
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 552.00
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’850.00
10 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 11’040.00
25 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 23’000.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
UNSPSC Code:
12352202
Beilstein/REAXYS Number:
1724619
MDL number:
CHF 552.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in bloccoRichiedi un campione
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
plant
Quality Segment
agency
NF, Ph. Eur.
form
powder
packaging
pkg of 100g (1371290100), pkg of 10kg (1371299010), pkg of 1kg (1371291000), pkg of 25kg (1371299025)
mp
168-170 °C (lit.)
storage temp.
2-25°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
InChI key
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR12061552248260
D-(+)-Galattosio EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF
SAFC
137129
D-(+)-Galattosio
D-(+)-Galattosio Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1206
D-(+)-Galattosio
D-(+)-Galattosio suitable for microbiology, ≥99.0%
Millipore
48260
D-(+)-Galattosio
biological source
plant
biological source
-
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
agency
NF, Ph. Eur.
agency
traceable to Ph. Eur. G0050000, traceable to USP 1287700
agency
-
agency
-
packaging
pkg of 10kg (1371299010), pkg of 25kg (1371299025), pkg of 100g (1371290100), pkg of 1kg (1371291000)
packaging
-
packaging
-
packaging
-
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
500
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..