15522
D-(+)-Galattosio
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
Sinonimo/i:
Galattosio
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
tecniche
IR spectroscopy: suitable
Impurezze
acid. or alk. react. impurities, in accordance
microbiological impurity, in accordance
residual solvents, in accordance
≤1.0% water (Karl Fischer)
Colore
white
Intervallo di pH utile
5.0-7.0 (25 °C, 180 g/L)
Punto di fusione
168-170 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 180 g/L at 20 °C
Compatibilità
in accordance for appearance of solution
in accordance for identity (IR)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?