Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 kg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 159.00 |
5 kg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 371.00 |
3 kg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 703.00 |
12 kg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 812.00 |
25 kg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’390.00 |
100 kg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 6’130.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 159.00
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
feature
RNase and DNase free
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
1600 g/L
density
2.44 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Due to its low microbial and endotoxin limits, di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - |
| agency BP, USP, Ph. Eur. | agency - | agency suitable for SM 5210 | agency - |
| form solid | form - | form powder | form solid |
| solubility 1600 g/L | solubility - | solubility water: soluble | solubility 1600 g/L |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line Redi-Dri™ | product line EMSURE® |
| density 2.44 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density 2.44 g/cm3 at 20 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosfato di potassio
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..