Documenti
1.05104
Supelco
Fosfato di potassio dibasico
anhydrous for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Fosfato di potassio, Idrogenofosfato di potassio, Potassio fosfato bibasico, sec.-Fosfato di potassio
About This Item
Formula condensata:
K2HPO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-834-5
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (alkalimetric)
Forma fisica
solid
Potenza
8000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Perdita
≤1% loss on drying, 130 °C
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilità
1600 g/L
Densità
2.44 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
700‑1000 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.0010%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.5%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
  • Bromurazione di composti aromatici da parte del bromuro residuo nel sale modificatore della matrice di cloruro di sodio durante l'analisi GC/MS dello spazio di testa riscaldato. Questa ricerca indaga il ruolo del fosfato di potassio dibasico nella bromurazione dei composti aromatici, fornendo spunti per la sua applicazione nell'analisi GC/MS (Fine et al., 2013).
  • Purificazione della lipasi pancreatica suina mediante sistemi acquosi bifasici di polietilenglicole e fosfato di potassio. Lo studio esamina in dettaglio l'uso del fosfato di potassio dibasico nella purificazione della lipasi pancreatica di suino con un sistema acquoso a due fasi, dimostrando la sua utilità nei processi di separazione biochimica (Zhou et al., 2013).
  • Clonazione, purificazione, cristallizzazione e analisi cristallografica preliminare ai raggi X di una proteina simile alla ciclofilina A dalla Piriformospora indica. L'articolo tratta dell'uso del fosfato di potassi dibasico nel processo di cristallizzazione di una proteina simile alla ciclofilina A, contribuendo alla ricerca in biologia strutturale (Bhatt et al., 2012).
  • Un saggio HPLC enantioselettivo convalidato del dexibuprofene nelle formulazioni di compresse di dexibuprofene. Il fosfato di potassio dibasico viene utilizzato nello sviluppo di un saggio HPLC enantioselettivo per il dexibuprofene, migliorando le tecniche di analisi farmaceutica (Awad et al., 2012).
  • Monitoraggio degli erbicidi fenilurea e propanil nell'acqua fluviale mediante cromatografia liquida ad alte prestazioni con estrazione in fase solida e rivelazione fluorimetrica fotoindotta. Lo studio impiega il fosfato di potassio dibasico nell'analisi degli erbicidi nelle acque fluviali, dimostrando la sua applicazione nel monitoraggio ambientale e nella valutazione della qualità delle acque (de la Peña et al., 2003).
Risultati analitici
Analisi (alcalimetria): ≥ 99,0%
pH (5 %; acqua): 8,7 - 9,3
Cloruri (Cl): ≤ 0,003 %
Solfati (SO₄): ≤ 0,005%
Azoto (N) totale: ≤ 0,001%
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,0005 %
Fe (ferro): ≤ 0,0010 %
Na (sodio): ≤ 0,5 %
Perdita all′essiccamento (130 °C): ≤ 1,0 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Lopinavir assay setup saves time and improves efficiency with shorter columns, meeting European pharmacopoeia guidelines.