Vai a
1.12412
Yttrium oxide 99+
for analysis 99+ EMSURE®
Sinonimo/i:
Yttrium oxide 99+
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 207.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
O3Y2
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.81
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-233-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
CHF 207.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Packaging: HDPE bottle
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
product line
EMSURE®
form
solid
loss
≤1.0% loss on ignition, 1000°C
mp
2410 °C
density
5.0 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Y+3].[Y+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/3O.2Y/q3*-2;2*+3
InChI key
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99
Loss on ignition (1000 °C): ≤ 1.0 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.192086346381.12410
Yttrium oxide 99+ for analysis 99+ EMSURE®
Supelco
1.12412
Yttrium oxide 99+
Silver oxide 99+ for analysis 99+ EMSURE®
Supelco
1.19208
Silver oxide 99+
form
solid
form
powder
form
nanopowder
form
-
density
5.0 g/cm3 at 20 °C
density
7.2 g/cm3 at 20 °C
density
4.56 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
mp
2410 °C
mp
>200 °C (decomposes)
mp
-
mp
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
product line
EMSURE®
product line
EMSURE®
product line
-
product line
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
112412002504022536142517