Documenti fondamentali
1.12410
Sigma-Aldrich
Ytterbium oxide
≥99%
Sinonimo/i:
Ytterbium oxide
Scegli un formato
5 G
CHF 127.00
CHF 127.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 127.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
O3Yb2
Numero CAS:
Peso molecolare:
394.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
Numero indice EU:
215-234-0
NACRES:
NA.22
CHF 127.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[Yb+3].[Yb+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/3O.2Yb/q3*-2;2*+3
UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
99+
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2