Vai a
1.12148
Methyl dodecylbenzene sulfonate
for surfactant tests
Sinonimo/i:
Methyl dodecylbenzene sulfonate, Dodecylbenzenesulfonic acid methyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’550.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H32O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.52
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
257-847-6
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
CHF 1’550.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
liquid
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[S](=O)(=O)(OC)c1c(cccc1)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H32O3S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-16-13-14-17-19(18)23(20,21)22-2/h13-14,16-17H,3-12,15H2,1-2H3
InChI key
AIXYHMWIAPSTQG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (two-phase titration): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Free acid (as Dodecyl benzene sulfonic acid): ≤ 0.5 %
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
69236D100706294632
Dimethyl azelate analytical standard
Supelco
69236
Dimethyl azelate
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
density
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.177 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl dodecylbenzene sulfonate
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c