Vai a
1.12097
Chromium
greener alternative
powder 99+
Sinonimo/i:
Chromium
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 190.00
5 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 720.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
Cr
Numero CAS:
Peso molecolare:
52.00
UNSPSC Code:
12141709
EC Index Number:
231-157-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
CHF 190.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
solid
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
2670 °C/1013 hPa
mp
1890 °C
density
7.20 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChI key
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product falls under category 12 PAP and aligns with the Green Chemistry Principle of Catalysis. Click here for more information.
Analysis Note
Assay (oxidimetric): ≥ 99.0 %
Particle size (< 0.315 mm): ≥ 99
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
266264GF74768169GF80314141
Chromium powder 99+
Sigma-Aldrich
1.12097
Chromium
Chromium powder, 99.5%, &#8722;100&#160;mesh
Sigma-Aldrich
266264
Chromium
Chromium powder, &lt;10 mean particle size (micron), weight 200&#160;g, purity 99%
GF74768169
Chromium
Chromium powder, &lt;10 mean particle size (micron), weight 100&#160;g, purity 99%
GF80314141
Chromium
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
2670 °C/1013 hPa
bp
2672 °C (lit.)
bp
2672 °C (lit.)
bp
2672 °C (lit.)
density
7.20 g/cm3 at 20 °C
density
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
1890 °C
mp
1857 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chromium
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
112097050004022536139319
112097500004027269217136