266264
Chromium
powder, 99.5%, −100 mesh
Sinonimo/i:
Cd
Saggio
99.5%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: chromium
reagent type: catalyst
Resistività
12.7 μΩ-cm, 20°C
Dimensione particelle
−100 mesh
P. ebollizione
2672 °C (lit.)
Punto di fusione
1857 °C (lit.)
Densità
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cr]
InChI
1S/Cr
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?