Vai a
1.09014
Hoechst wax C micropowder
tabletting aid for X-ray fluorescence analysis
Sinonimo/i:
Hoechst wax C micropowder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 156.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H76N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
593.02
UNSPSC Code:
12352402
EC Index Number:
203-755-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
CHF 156.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
0.000023 Pa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
potency
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
144 °C
transition temp
flash point 270 °C (DIN 51758)
density
1 g/cm3 at 20 °C
bulk density
210 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O=C(NCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C38H76N2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37(41)39-35-36-40-38(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3,(H,39,41)(H,40,42)
InChI key
RKISUIUJZGSLEV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Bi (Bismuth): ≤ 10 µg/g
Co (Cobalt): ≤ 5 µg/g
Cr (Chromium): ≤ 5 µg/g
Cu (Copper): ≤ 5 µg/g
Fe (Iron): ≤ 5 µg/g
Mn (Manganese): ≤ 5 µg/g
Ni (Nickel): ≤ 5 µg/g
Pb (Lead): ≤ 10 µg/g
Sr (Strontium): ≤ 5 µg/g
Tl (Thallium): ≤ 10 µg/g
Zn (Zinc): ≤ 5 µg/g
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
24321310968601.15419
USP
USP
1096860
Carnauba Wax
form
solid
form
powder
form
-
form
solid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
mp
144 °C
mp
-
mp
-
mp
43-57 °C
density
1 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
bulk density
210 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
potency
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
518.0 °F - DIN 51758
flash_point_c
270 °C - DIN 51758
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
109014100004022536109749