Vai a
1096860
USP
Carnauba Wax
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Carnauba wax No. 1 yellow, Brazil wax
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
200 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 470.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
CHF 470.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
wax
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Carnauba Wax USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
149690411030031705800
USP
USP
1096860
Carnauba Wax
USP
USP
1496904
Paraffin
Cetyl alcohol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1103003
Cetyl alcohol
Uracil arabinoside United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1705800
Uracil arabinoside
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
wax
API family
paraffin
API family
cetyl alcohol
API family
uracil arabinoside
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carnauba Wax
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1096860-200MG04061838669513