Vai a
1.01596
Chemizorb® OH⁻
Sinonimo/i:
Absorbent for alkalis; Absorbent for bases
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 195.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
47131905
CHF 195.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
form
powder (or fine grains)
bulk density
30‑70 g/100 mL
storage temp.
no temp limit
General description
Absorbent and neutralizer for spilled alkalis, with indicator
Analysis Note
Identity: passes test
Bulk density: 30 - 70 g/100 ml
capacity (for caustic solution): ≥ 75 %
Legal Information
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.038741.020511.12576
Chemizorb® OH⁻
Supelco
1.01596
Chemizorb® OH⁻
CHEMIZORB® H+
Supelco
1.03874
CHEMIZORB® H+
Chemizorb® Powder Absorbent for spilled liquids
Supelco
1.02051
Chemizorb® Powder
Chemizorb® Hg reagents and accessories for absorption of mercury
Supelco
1.12576
Chemizorb® Hg
form
powder (or fine grains)
form
-
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
bulk density
30‑70 g/100 mL
bulk density
85 - 100 g/100 mL
bulk density
120 kg/m3
bulk density
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
15-25°C
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
101596100004022536977379