Documenti fondamentali
1.03874
Supelco
CHEMIZORB® H+
About This Item
Codice UNSPSC:
47131902
NACRES:
NB.21
Concentrazione
30-50% (acidimetric, Na2CO3)
Perdita
≤15% loss on drying, 160 °C
pH
9.0 - 12.0(5%, aqueous slurry)
Densità bulk
85 - 100 g/100 mL
Compatibilità
passes test for application (Hydrochloric acid)
passes test for application (Nitric acid)
passes test for application (Sulfuric acid)
passes test for identity
Descrizione generale
Absorbent and neutralizer for spilled acids, with indicator
Note legali
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2