Vai a
1.00894
Sucralosio
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JPE, NF
Sinonimo/i:
Sucralosio, 1,6-dicloro-1,6-dideossi-β-D-fructofuranosil-4-cloro-4-deossi-α-D-galactopiranoside, E955, Triclorosaccarosio
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 29.90
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 451.00
10 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 3’760.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H19Cl3O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
397.63
EC Index Number:
259-952-2
UNSPSC Code:
12352121
Beilstein/REAXYS Number:
3654410
MDL number:
CHF 29.90
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in bloccoRichiedi un campione
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
agency
ChP, JPE, NF, Ph. Eur.
description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,NF,JPE
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder, powder
particle size
≤12 μm (d90)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
130 °C (decomposition)
density
1.62 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl
InChI
1S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-7(17)10(20)12(3-14,22-4)23-11-9(19)8(18)6(15)5(2-16)21-11/h4-11,16-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
BAQAVOSOZGMPRM-QBMZZYIRSA-N
General description
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma EMPROVE® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Application
Il sucralosio è un dolcificante con un potere molto intenso, non cariogeno e idoneo anche per i diabetici e i pazienti con una ridotta tolleranza al glucosio. Inoltre, l′elevata solubilità e la capacità di mascherare altrettanto facilmente sia l′amaro, sia le note sgradevoli di medicinale, lo rendono eccezionalmente adatto per le applicazioni farmaceutiche.
Disponibile in forma micronizzata o granulare, entrambe di grado farmaceutico, il nostro sucralosio consente di scegliere la forma migliore per ogni esigenza. Grazie a un′ottimale dispersione, il sucralosio in polvere è solitamente consigliato per le forme solide, mentre la velocità di dissoluzione del sucralosio granulare lo rende particolarmente adatto per le forme liquide.
Biochem/physiol Actions
Un gusto dolce sintetico rilevabile dall'uomo. Attiva i recettori del dolce T1R2/T1R3 espressi dalle cellule enteroendocrine e suscita una maggiore secrezione ormonale del peptide glucagone-simile 1 e del peptide insulinotropico glucosio-dipendente.
Features and Benefits
  • Eccellente profilo di gusto simile allo zucchero
  • Maschera con facilità il retrogusto amaro e le note di medicinale
  • L'elevato potere dolcificante offre una maggiore efficienza in termini di costi
  • Maggiore stabilità
  • Non cariogeno e indicato per i diabetici e i pazienti affetti da fenilchetonuria
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
La sostanza 1.00894 non è soggetta alla registrazione REACH perché l′unico uso supportato è in prodotti medicinali per uso umano o veterinario o in alimenti e mangimi secondo l′articolo 2 del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR134216236261.00895
Sucralose powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JPE, NF
SAFC
1.00894
Sucralose
Sucralose Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1342
Sucralose
Sucralose United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1623626
Sucralose
Sucralose granular, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JPE, NF
SAFC
1.00895
Sucralose
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
agency
ChP, NF, JPE, Ph. Eur.
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001344, traceable to USP 1623626
agency
-
agency
JPE, NF, Ph. Eur.
form
fine powder
form
-
form
-
form
fine powder, granular
density
1.62 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
1.62 g/cm3 at 20 °C
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
Quality Level
500
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
500
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sucralosio
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Contenuto correlato
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.
Visualizza tutti i contenuti correlati
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
100894100004027269161347
100894901004027269161361
100894001004027269161323
100894901104027269161378
100894901304061841010388