Documenti fondamentali
1.00895
SAFC
Sucralosio
granular, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JPE, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Sucralosio, 1,6-dicloro-1,6-dideossi-β-D-fructofuranosil-4-cloro-4-deossi-α-D-galactopiranoside, E955, Triclorosaccarosio
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H19Cl3O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
397.63
Beilstein:
3654410
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352121
Numero indice EU:
259-952-2
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
JPE
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
fine powder
granular
Dimensione particelle
≥80 μm (d90)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
130 °C (decomposition)
Densità
1.62 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl
InChI
1S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-7(17)10(20)12(3-14,22-4)23-11-9(19)8(18)6(15)5(2-16)21-11/h4-11,16-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
BAQAVOSOZGMPRM-QBMZZYIRSA-N
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma EMPROVE® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Il sucralosio è un dolcificante con un potere molto intenso, non cariogeno e idoneo anche per i diabetici e i pazienti con una ridotta tolleranza al glucosio. Inoltre, l′elevata solubilità e la capacità di mascherare altrettanto facilmente sia l′amaro, sia le note sgradevoli di medicinale, lo rendono eccezionalmente adatto per le applicazioni farmaceutiche.
Disponibile in forma micronizzata o granulare, entrambe di grado farmaceutico, il nostro sucralosio consente di scegliere la forma migliore per ogni esigenza. Grazie a un′ottimale dispersione, il sucralosio in polvere è solitamente consigliato per le forme solide, mentre la velocità di dissoluzione del sucralosio granulare lo rende particolarmente adatto per le forme liquide.
Azioni biochim/fisiol
Un gusto dolce sintetico rilevabile dall'uomo. Attiva i recettori del dolce T1R2/T1R3 espressi dalle cellule enteroendocrine e suscita una maggiore secrezione ormonale del peptide glucagone-simile 1 e del peptide insulinotropico glucosio-dipendente.
Caratteristiche e vantaggi
  • Eccellente profilo di gusto simile allo zucchero
  • Maschera con facilità il retrogusto amaro e le note di medicinale
  • L'elevato potere dolcificante offre una maggiore efficienza in termini di costi
  • Maggiore stabilità
  • Non cariogeno e indicato per i diabetici e i pazienti affetti da fenilchetonuria
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
La sostanza 1.00895 non è soggetta alla registrazione REACH perché l′unico uso supportato è in prodotti medicinali per uso umano o veterinario o in alimenti e mangimi secondo l′articolo 2 del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006.
Applicazioni
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Contenuto correlato
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.