Vai a
1.00748
Sulfuric acid
98%, for the determination of nitrogen
Sinonimo/i:
Acido solforico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 94.50
2.5 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 314.00
25 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’160.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.08
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
231-639-5
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
MDL number:
Assay:
≥97.5% (alkalimetric)
Form:
liquid
CHF 94.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Packaging: Glass bottle
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Acido solforico al 98%, for the determination of nitrogen
vapor density
<0.3 (25 °C, vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C), 1 mmHg ( 146 °C)
assay
≥97.5% (alkalimetric)
form
liquid
ign. residue
≤2 ppm
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
N: ≤1 ppm
storage temp.
no temp limit
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Application
L′acido solforico al 98% può essere impiegato nel metodo Kjeldahl per la determinazione dell′azoto.
Analysis Note
Tenore (alcalimetria): ≥ 97,5 %
Azoto totale (N): ≤ 1 ppm
Residuo alla calcinazione: ≤ 2 ppm
Data di scadenza: vedere etichetta prodotto
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.081311.007291.09286
Sulfuric acid 98% for the determination of nitrogen
Supelco
1.00748
Sulfuric acid 98%
Sulfuric acid 96% for the determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Supelco
1.08131
Sulfuric acid 96%
Sulfuric acid 40% for determination of gas metabolism acc. to Knipping
Supelco
1.09286
Sulfuric acid 40%
assay
≥97.5% (alkalimetric)
assay
95.85-96.15% (alkalimetric)
assay
90.0-91.0% (acidimetric)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
15-25°C
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
pH
-
pH
<1 (20 °C in H2O, strongly acid)
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido solforico al 98%
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
100748250004022536010045
100748050004022536010021
100748902504022536555515
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf