Vai a
1.00729
Sulfuric acid
90-91%, for Gerber fat determination and determination of nitrates in milk
Sinonimo/i:
Sulfuric acid solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
2.5 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 254.00
25 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 947.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.08
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
Assay:
90.0-91.0% (acidimetric)
Form:
liquid
CHF 254.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Packaging: Glass bottle
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Acido solforico, for Gerber fat determination and determination of nitrates in milk
Quality Segment
assay
90.0-91.0% (acidimetric)
form
liquid
impurities
≤0.2 ppm Nitrate (NO3)
bp
300 °C
density
1.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): 90.0 - 91.0 %
Density (20 °C): 1.815 - 1.821 g/ml
Nitrate (NO₃): ≤ 0.2 ppm
Test for oily and fatty substances: passes test
Expiry date: see product label
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.007481.007321.08131
Acido solforico for Gerber fat determination and determination of nitrates in milk
Supelco
1.00729
Acido solforico
Acido solforico for analysis (max. 0.005 ppm Hg) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00732
Acido solforico
Acido solforico for the determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Supelco
1.08131
Acido solforico
assay
90.0-91.0% (acidimetric)
assay
≥97.5% (alkalimetric)
assay
95-97% (alkalimetric)
assay
95.85-96.15% (alkalimetric)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
bp
300 °C
bp
~290 °C (lit.)
bp
~290 °C (lit.)
bp
~290 °C (lit.)
density
1.81 g/cm3 at 20 °C
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido solforico
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1