Vai a
1.00684
Sulfanilic acid
for elemental analysis
Sinonimo/i:
Sulfanilic acid, 4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 76.30
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.19
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
204-482-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
solid
CHF 76.30
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
>400 °C
potency
12300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
288 °C (decomposes)
solubility
10 g/L
density
1.485 g/cm3 at 25 °C
bulk density
620 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChI key
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
General description
for elemental analysis
Application
Sulfanilic acid standard for elemental analysis for analysis. CAS 121-57-3, EC Number 204-482-5, chemical formula NH₂C₆H₄SO₃H.
Analysis Note
Identity (IR-spectrum)conformsC content (mean value fivefold determination)41.3 - 41.8 %H content (mean value fivefold determination)3.9 - 4.3 %N-content (mean value fivefold determination)7.7 - 8.3 %O content (mean value fivefold determination)27.5 - 28.5 %S content (mean value fivefold determination)18.2 - 18.8 %Water (according to Karl Fischer)≤ 0.5 %Suitable for determination of C,H,N,O,S
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.00686394418.22338
Sulfanilic acid for elemental analysis
Supelco
1.00684
Sulfanilic acid
Sulfanilic acid GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00686
Sulfanilic acid
Nitrate Reagent B suitable for microbiology
Millipore
39441
Nitrate Reagent B
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
solubility
10 g/L
solubility
water: 10 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
water: 10 g/L at 20 °C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
288 °C (decomposes)
mp
288 °C (decomposes)
mp
-
mp
288 °C (decomposes)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfanilic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
100684000504022536009001