8.22338
Sulfanilic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Sulfanilic acid, 4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
Prodotti consigliati
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Saggio
≥99% substance (anhydrous) basis (acidimetric)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
>400 °C
Potenza
12300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
288 °C (decomposes)
Solubilità
water: 10 g/L at 20 °C
Densità
1.485 g/cm3 at 25 °C
Densità bulk
620 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1