Vai a
1.00658
Acetone
for gas chromatography MS SupraSolv®
Sinonimo/i:
Propanone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 102.00
2.5 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 215.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.08
UNSPSC Code:
12352115
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
200-662-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635680
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
GC/MS: suitable
Bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
184 mmHg ( 20 °C)
CHF 102.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
465 °C (DIN 51794)
potency
5800 mg/kg LD50, oral (Rat), 20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
13.2 %
technique(s)
GC/MS: suitable
impurities
≤0.05% Water
evapn. residue
≤3.0 mg/L
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
capacity
1000  g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
transition temp
flash point <-20 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Application
L′intensità della luminescenza dell′acetone dipende dai componenti della soluzione. L′assorbimento di luce UV da parte dell′acetone risulta nella sua fotolisi con produzione di radicali .
Other Notes
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
65050132201-M32201
Acetone for gas chromatography MS SupraSolv&#174;
Supelco
1.00658
Acetone
Acetone HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, &#8805;99.9%
Sigma-Aldrich
650501
Acetone
Acetone puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., &#8805;99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
32201-M
Acetone
Acetone puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., &#8805;99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
32201
Acetone
technique(s)
GC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor density
2 (vs air)
vapor density
2 (vs air)
vapor density
2 (vs air)
vapor density
2 (vs air)
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
refractive index
n20/D 1.3580-1.3600, n20/D 1.359 (lit.)
refractive index
n20/D 1.3580-1.3600, n20/D 1.359 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetone
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17.0 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Pesticide analysis, SPME Fiber, supelco spme fiber, direct immersion spme, pesticide analysis methods, pesticide analysis by gc-ms, DI-SPME, overcoated SPME, overcoated fibers, soy milk analysis
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
100658100004054839090714
100658250004054839090721
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf