Vai a
1.00162
Acido borico
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, ChP
Sinonimo/i:
Acido ortoborico, triidrossidoboro
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
H3BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
61.83
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
233-139-2
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
99.5-100.5% dry basis (alkalimetric)
form
powder, solid
pH
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubility
49.2 g/L
density
1.489 g/cm3 at 23 °C
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.04%
cation traces
As: ≤0.0001%, heavy metals (as Pb): ≤0.0015%
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
General description
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Application
Boric acid has antimicrobial characteristics and is therefore typically used as preservative in pharmaceutical formulations and cosmetics. It is also used as buffering agent and pH adjuster.
Preparation Note
Must be subjected to further processing during the preparation of injectable dosage forms.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.001601160731146
Acido borico powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, ChP
SAFC
1.00162
Acido borico
Acido borico crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, ChP
SAFC
1.00160
Acido borico
Acido borico puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99.5-100.5%, powder
Sigma-Aldrich
11607
Acido borico
Acido borico puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
31146
Acido borico
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
-
application(s)
-
agency
BP, JP, Ph. Eur., ChP, NF
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
agency
-
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
form
powder, solid
form
crystalline, solid
form
powder
form
powder or crystals
assay
99.5-100.5% dry basis (alkalimetric)
assay
99.5-100.5% dry basis (alkalimetric)
assay
99.5-100.5%
assay
≥99.8%
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
density
1.489 g/cm3 at 23 °C
density
1.489 g/cm3 at 23 °C
density
1.440 g/cm3
density
1.440 g/cm3
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido borico
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..