Documenti
1.00160
SAFC
Acido borico
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Acido ortoborico, triidrossidoboro
About This Item
Formula condensata:
H3BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
61.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Numero indice EU:
233-139-2
agenzia
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
2.6 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Saggio
99.5-100.5% dry basis (alkalimetric)
Forma fisica
crystalline
solid
tecniche
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
Punto di fusione
160 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
49.2 g/L
Densità
1.489 g/cm3 at 23 °C
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.04%
Cationi in tracce
As: ≤0.0001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0015%
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Boric acid has antimicrobial characteristics and is therefore typically used as preservative in pharmaceutical formulations and cosmetics. It is also used as buffering agent and pH adjuster.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Acido borico United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1076341
Acido borico
Acido borico BioXtra, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
B7660
Acido borico
Acido borico 99.97% trace metals basis
Sigma-Aldrich
339067
Acido borico
Acido borico ReagentPlus®, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
B0252
Acido borico
Acido borico puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99.5-100.5%, powder
Sigma-Aldrich
11607
Acido borico
Sodium benzoate EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, NF, JP, FCC, E 211
SAFC
1.06290
Sodium benzoate