Vai a
05-321
Anticorpo anti-fosfotirosina, clone 4G10®
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-fosfotirosina clone 4G10
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 971.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
4G10®, monoclonal
Technique(s):
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
3242
CHF 971.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZMS16282
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4G10®, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr)
General description
Dipende dal peso molecolare della proteina con tirosina fosforilata rilevata.
Per mezzo delle protein chinasi è possibile marcare alcuni residui della tirosina con un gruppo fosfato (fosforilazione). (Nello stato fosforilato assume il nome di fosfotirosina.) La fosforilazione della tirosina è considerata uno dei passaggi chiave nella trasduzione del segnale e nella regolazione dell′attività enzimatica.
L′avvento degli anticorpi anti-fosfotirosina è uno degli eventi significativi nella ricerca sulla trasduzione del segnale. Prima che fossero disponibili gli anticorpi anti-fosfotirosina, la tirosil fosforilazione delle proteine e degli enzimi era studiata per mezzo di esperimenti radioattivi pericolosi e che richiedevano molto tempo. Gli anticorpi anti-fosfotirosina sono comunemente usati nei western blot dopo immunoprecipitazione delle proteine bersaglio per misurare la tirosil fosforilazione delle proteine. Gli anticorpi anti-fosfotirosina si usano anche direttamente sulle cellule lisate per esaminare la variazione complessiva del livello di fosforilazione della tirosina in risposta a diversi trattamenti.
Immunogen
Fosfotiramina-KLH
Application
Categoria di ricerca
Trasmissione del segnale
Immunoprecipitazione:
2-4 μg di un lotto precedente inducevano l′immunoprecipitazione quantitativa delle proteine contenenti fosfotirosina nel lisato di una coltura confluente (piastra da 10 cm) di cellule che esprimevano una tirosin chinasi attivata. Per conservare la fosfotirosina, aggiungere: 0,2 mM di sodio ortovanadato al tampone di lisi.
L′anticorpo anti-fosfotirosina, clone 4G10, rileva le proteine con tirosina fosforilata in tutte le specie. Questo anticorpo monoclonale unico è convalidato per l′uso in IC, IH, IP, WB ed è supportato da centinaia di pubblicazioni.
Sottocategoria di ricerca
Modificazione generale post-traduzione
Biochem/physiol Actions
Questo anticorpo riconosce le proteine con tirosina fosforilata da tutte le specie.
Physical form
0,1 M Tris-glicina, 0,15 M NaCl, 0,05% sodio azide, pH 7,4. Liquido a 2-8 °C.
Anticorpo monoclonale di topo IgG2bκ prodotto in vitro da ibridoma topo-topo 4G10 (cellule di mieloma-milza FOX-NY [derivato NS-1]).
Cromatografia con Protein G-Sepharose
Formato: Purificato
Preparation Note
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
NOTA: NON CONGELARE.
Per recuperare il massimo del prodotto, centrifugare il flaconcino originale prima di togliere il tappo. Se il prodotto è stato inavvertitamente congelato e scongelato, farlo girare a 13 000 x g per 10 minuti a 2-8 ºC. Tenere da parte il supernatante per l′applicazione.
Analysis Note
Controllo
controllo antigenico positivo: N° Cat. 12-302, lisato di cellule A431 stimolate con EGF. Aggiungere 2,5 µL di 2-mercaptoetanolo/100 µL di lisato come agente riducente e fare bollire per 5 minuti. Caricare 20 µg di lisato ridotto per corsia di minigel.
Valutato abitualmente su cellule di carcinoma umano A431 trattate con EGF.
Analisi western blot:
0,5-2 μg/mL di questo lotto hanno rilevato proteine con tirosina fosforilata in un lisato RIPA modificato da cellule di carcinoma umano A431 trattate con EGF (Cohen, B., 1990; Druker, B. J., 1989; Kanakura, Y., 1991).
Other Notes
Concentrazione: Per la concentrazione specifica del lotto, consultare il Certificato di analisi.
Sostituisce: MAB3090
Legal Information
4G10 is a registered trademark of Upstate Group, Inc.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli uomini o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
05-321X05-77705-321MG
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
4G10®, monoclonal
clone
4G10®, monoclonal
clone
4G10®, monoclonal
clone
4G10®, monoclonal
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
isotype
IgG2bκ
isotype
IgG2bκ
isotype
IgG2bκ
Still not finding the right product?
o
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Articoli
Die Immunfluoreszenz (IF), bei der ein Antikörper an ein Molekül konjugiert ist, das bei Laseranregung fluoresziert, wird u. a. für die Lokalisation von Proteinen, die Bestätigung posttranslationaler Modifikationen oder Aktivierungen und die Ermittlung der Nähe zu bzw. die Komplexbildung mit anderen Proteinen verwendet.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Contenuto correlato
Western blotting is one of the most commonly used techniques in the lab, yet difficulties persist in obtaining consistent, quality results. We’ve been helping scientists publish their Western blots for decades, with continued innovation and steadfast technical support. Explore our expanded portfolio of products, including optimized reagents for chemiluminescent and Ḁuorescent Westerns, as well as the SNAP i.d.® system, which reduces blocking, washing and antibody incubation time from hours to minutes.
Neoplastic transformation by the gep oncogene, Galpha12, involves signaling by STAT3.
Kumar, RN; Shore, SK; Dhanasekaran, N
Oncogene null
Cell context-specific effects of the BCR-ABL oncogene monitored in hematopoietic progenitors.
Wong, S; McLaughlin, J; Cheng, D; Witte, ON
Blood null
Biochemical and biological characterization of a neuroendocrine-associated phosphatase.
Wang, Jiz-Yuh, et al.
Journal of Neurochemistry, 98, 89-101 (2006)