Vai a
F-080
Felbamate-13C3 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 188.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C813C3H14N2O4
Peso molecolare:
241.22
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
CHF 188.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C-159M-178C-160
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
concentration
100 μg/mL in methanol
concentration
10 μg/mL in methanol
concentration
100 μg/mL in methanol
concentration
100 μg/mL in methanol
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_c
11 °C
flash_point_f
51.8 °F
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
F-080-1ML04061841811237