Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C1813C3H30O4
Peso molecolare:
349.44
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
10 μg/mL in methanol
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1C[C@@]2(C)C(CC[C@@H]2C(CO)=O)C3CCC([C@](C)(C[13CH2]4)C31)=[13CH][13C]4=O
InChI
1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14?,15?,16-,17+,19?,20+,21+/m1/s1/i7+1,9+1,13+1
InChI key
OMFXVFTZEKFJBZ-WUCWGCHESA-N
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
51.8 °F
Punto di infiammabilità (°C)
11 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?