Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 20 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’250.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
API family
trospium
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.N1[C@@H]2CC[C@H]1CC(C2)OC(=O)C(O)(c4ccccc4)c3ccccc3
InChI
1S/C21H23NO3.ClH/c23-20(25-19-13-17-11-12-18(14-19)22-17)21(24,15-7-3-1-4-8-15)16-9-5-2-6-10-16;/h1-10,17-19,22,24H,11-14H2;1H/t17-,18+,19?;
InChI key
VPKCUVMIEGXKID-FMJRHHGGSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Trospium Chloride
- Trospium Chloride Tablets
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| API family trospium | API family trospium | API family trospium | API family tioconazole |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trospium chloride Related Compound B
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1699322-20MG | 04061833834626 |