Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’410.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
tropicamide
manufacturer/tradename
USP
mp
116-118 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
InChI key
JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Also, for use with USP monograph such as Tropicamide
Analysis Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| API family tropicamide | API family tropicamide | API family ipratropium | API family ipratropium |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?