Vai a
1667585
USP
Titanium dioxide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Titanium(IV) oxide, Titania, Titanium dioxide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
2 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 412.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
TiO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
79.87
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
CHF 412.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
API family
titanium dioxide
manufacturer/tradename
USP
mp
>350 °C (lit.)
density
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Titanium dioxide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.008057992891.00808
Titanium dioxide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1667585
Titanium dioxide
Titanium(IV) oxide EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, E 171
SAFC
1.00805
Titanium(IV) oxide
Titanium(IV) oxide for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Supelco
1.00808
Titanium(IV) oxide
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
battery manufacturing
application(s)
-
density
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
mp
>350 °C (lit.)
mp
1855 °C
mp
1843 °C
mp
1855 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1667585-2G04061833861523